Koppar(II)klorid, vattenfri 99%, extra pure
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Copper dichloride, Cupric chloride
206530010
206532500
206530025
ACRO206530010EA
1975
SEK
ACRO206530010
ACRO206532500
ACRO206530025
Koppar(II)klorid, vattenfri 99%, extra pure
Koppar(II)klorid
Formel:
Cl₂Cu MW: 134.45 g/mol Kokpunkt: 993 °C (760 mmHg) Smältpunkt: 498 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010972 CAS nummer: 7447-39-4 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8 III Merck Index: 13,02660 |
Specifikation testresultat
Appearance | Brown Crystalline powder |
Assay | ≥98.5 % (CuCl2) |
Water | ≤0.75 % |
Impurity | ≤0.75 % (Cupric nitrate) |
Insoluble matter | ≤0.25 % (in water) |