Koppar(II)bromid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Cupric bromide, Cuprous bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14658.0050 8.14658.0250
8.14658.0050EA 395 SEK
8.14658.0050 8.14658.0250
Koppar(II)bromid för syntes, Sigma-Aldrich®
Koppar(II)bromid
Formel: Br₂Cu
MW: 223,35 g/mol
Kokpunkt: 900 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 498 °C
Densitet: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010970
CAS nummer: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02656
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1200 g/l (25 °C)
Melting Point 498 °C
Molar Mass 223.35 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Boiling Point 900 °C (1013 hPa)
Density 4.71 g/cm3 (20 °C)