Koppar(II)bromid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
8.14658.0050
8.14658.0250
8.14658.0050EA
409
SEK
8.14658.0050
8.14658.0250
Koppar(II)bromid för syntes, Sigma-Aldrich®
Koppar(II)bromid
Specifikation testresultat
Solubility | 1200 g/l (25 °C) |
Melting Point | 498 °C |
Molar Mass | 223.35 g/mol |
Bulk Density | 2000 kg/m3 |
Boiling Point | 900 °C (1013 hPa) |
Density | 4.71 g/cm3 (20 °C) |