2,7-Dihydroxynaphthalene för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20851.0100 8.20851.0250
8.20851.0100EA 975 SEK
8.20851.0100 8.20851.0250
2,7-Dihydroxynaphthalene för syntes, Sigma-Aldrich®
2,7-Dihydroxynaphthalene
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Kokpunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 185 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004085
CAS nummer: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 184 - 187 °C
Molar Mass 160.17 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Synonyms 2,7-Dihydroxynaphthalene
Hill Formula C10H8O2