1,8-Naftalendiamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06206.0100 8.06206.0500
8.06206.0100EA 851 SEK
8.06206.0100 8.06206.0500
1,8-Naftalendiamin för syntes, Sigma-Aldrich®
1,8-Naftalendiamin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Kokpunkt: 352 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 64…65 °C
Densitet: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 195 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004033
CAS nummer: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06459
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 61 - 65 °C
Molar Mass 158.2 g/mol
Boiling Point 205 °C (15.6 hPa)
Vapor Pressure 195 °C