Lantan(III)oxid, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
289205-250G
289205-50G
289205-250GEA
3770
SEK
289205-250G
289205-50G
Lantan(III)oxid, Supelco®
Lantan(III)oxid
Formel:
La₂O₃ Kokpunkt: 4200 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 2315 °C Densitet: 6,51 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011071 CAS nummer: 1312-81-8 EINECS: 215-200-5 |