Cerium trifluoride, Patinal®
Leverantör: Merck
Synonyms: Cerous fluoride, Cerium (III) fluoride
1.02269.0100 1.02269.1000
1.02269.0100EA 0 SEK
1.02269.0100 1.02269.1000
Cerium trifluoride, Patinal®
Cerium trifluoride
Formel: CeF₃
MW: 197,11 g/mol
Kokpunkt: ∼1730 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 817 °C
Densitet: 3,92 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010932
CAS nummer: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Merck Index: 12,02042