Cerium trichloride, vattenfri 99.9%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
369750050
369750250
369751000
ACRO369750050EA
1600
SEK
ACRO369750050
ACRO369750250
ACRO369751000
Cerium trichloride, vattenfri 99.9%, ren
Cerium trichloride
Formel:
CeCl₃ Kokpunkt: 1727 °C (760 mmHg) Smältpunkt: 848 °C Densitet: 3,193 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010929 CAS nummer: 7790-86-5 EINECS: 232-227-8 UN: 1759 ADR: 8,II Merck Index: 13,02008 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to light yellow Powder or granules |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |