1,2-Dimetylimidazol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03245.0100 8.03245.0500
8.03245.0100EA 544 SEK
8.03245.0100 8.03245.0500
1,2-Dimetylimidazol för syntes, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimetylimidazol
Formel: C₅H₈N₂
Kokpunkt: 204 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 38 °C
Densitet: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005294
CAS nummer: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 30 - 40 °C
Molar Mass 96.13 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C