1-Metylimidazol 99,0 GC_ANALYSMETOD zS
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1-Metyl-1H-imidazol, N-Metyl-1H-imidazol, NMI, N-Metylimidazol
MQ200
8.05852.0100 8.05852.1000 8.05852.0025
8.05852.0100EA 773 SEK
8.05852.0100 8.05852.1000 8.05852.0025
1-Metylimidazol 99,0 GC_ANALYSMETOD zS
1-Metylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
MW: 82.11 g/mol
Kokpunkt: 198
Smältpunkt: –2 °C
Densitet: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 92
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005292
CAS nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -2 °C
Molar Mass 82.10 g/mol
Boiling Point 198 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Explosion Limit 2.7 - 15.7 %(V)
Density 1.035 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 525 °C