Jodtriklorid för fastställande av jodhalt, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
2812.0500EA 1150 SEK
2812.0500 2812.1000
Jodtriklorid för fastställande av jodhalt, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Jodtriklorid
Formel: ICl₃
MW: 233,26 g/mol
Smältpunkt: 63 °C
Densitet: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036291
CAS nummer: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Order Now
Specifikation testresultat
Concentration 0.0994 - 0.1006 mol/l
Form Liquid
NIST traceable Confirmed