Jodtriklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04772.0025
8.04772.0100
8.04772.2500
8.04772.0025EA
731
SEK
8.04772.0025
8.04772.0100
8.04772.2500
Jodtriklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Jodtriklorid
Formel:
ICl₃ MW: 233.26 g/mol Smältpunkt: 63 Densitet: 1.23 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 40 Storage Temperature: Frys |
MDL Number:
MFCD00036291 CAS nummer: 865-44-1 EINECS: 212-739-8 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 13,05042 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 233.26 g/mol |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (64 °C) |
Density | 3.12 g/cm3 (20 °C) |
Hill Formula | Cl3I |
Chemical Formula | ICl3 |