Jodklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Iodochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04771.0100 8.04771.0250
8.04771.0100EA 1280 SEK
8.04771.0100 8.04771.0250
Jodklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Jodklorid
Formel: ClI
MW: 162,36 g/mol
Kokpunkt: 97,3 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 26 °C
Densitet: 3,1 g/cm³ (29 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011354
CAS nummer: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 3498
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 14 - 27 °C
Molar Mass 162.35 g/mol
Boiling Point 97 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.1 g/cm3 (29 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material