Jodbromid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20738.0250
8.20738.0250EA 2425 SEK
8.20738.0250
Jodbromid för syntes, Sigma-Aldrich®
Jodbromid
Formel: IBr
Kokpunkt: 116 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 37…40 °C
Densitet: 4,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011353
CAS nummer: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05038
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point 37 - 40 °C
Molar Mass 206.81 g/mol
Boiling Point 116 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 4.41 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material