Sulfaminsyra, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Amidosulfonsyra
M-Clarity™ quality level = MQ100
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
86040-100GEA 584 SEK
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
Sulfaminsyra, Supelco®
Sulfaminsyra
Formel: H₃NO₃S
MW: 97,09 g/mol
Kokpunkt: 247 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 205 °C
Densitet: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011603
CAS nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40cfdd55a5a6a2037574f30d4690126ca5827927&vid=40cfdd55a5a6a2037574f30d4690126ca5827927&prid=web&clid=SAPDAM