Sulfaminsyra ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
20672.187EA 395 SEK
20672.187 20672.234 20672.297
Sulfaminsyra ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Sulfaminsyra
Formel: H₃NO₃S
Kokpunkt: 247 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 205 °C
Densitet: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011603
CAS nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm