Sulfaminsyra ≥99%, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
20671.297EA 460 SEK
20671.297 20671.468 20671.366
Sulfaminsyra ≥99%, TECHNICAL
Sulfaminsyra
Formel: H₃NO₃S
Kokpunkt: 247 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 205 °C
Densitet: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011603
CAS nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %