Sulfaminsyra, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Amidosulfonsyra
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00219.2500 1.00219.9025
1.00219.2500EA 2130 SEK
1.00219.2500 1.00219.9025
Sulfaminsyra, Supelco®
Sulfaminsyra
Formel: H₃NO₃S
MW: 97,09 g/mol
Kokpunkt: 247 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 205 °C
Densitet: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011603
CAS nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 213 g/l (20 °C)
Melting Point 205 °C (decomposition)
Molar Mass 97.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (10 g/l, H2O)