Sulfurylklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Sulfonylklorid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07997.0250
8.07997.1000
8.07997.9300
8.07997.0250EA
841
SEK
8.07997.0250
8.07997.1000
8.07997.9300
Sulfurylklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Sulfurylklorid
Formel:
Cl₂O₂S MW: 134.97 g/mol Kokpunkt: 69,1 Smältpunkt: –54 °C Densitet: 1.67 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011451 CAS nummer: 7791-25-5 EINECS: 232-245-6 UN: 1834 ADR: 6.1 (8) I Merck Index: 12,09153 |