Tionylklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Thionyl dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08154.0100
8.08154.0500
8.08154.1000
8.08154.2500
8.08154.9300
8.08154.0100EA
679
SEK
8.08154.0100
8.08154.0500
8.08154.1000
8.08154.2500
8.08154.9300
Tionylklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Tionylklorid
Formel:
Cl₂OS MW: 118,97 g/mol Kokpunkt: 76 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –104,5 °C Densitet: 1,64 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011449 CAS nummer: 7719-09-7 EINECS: 231-748-8 UN: 1836 ADR: 8,I Merck Index: 12,09485 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) (rigorous decomposition) |
Melting Point | -104.5 °C |
Molar Mass | 118.97 g/mol |
Boiling Point | 76 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 121 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.517 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.64 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |