Disvaveldiklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Sulphur monochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14179.1000
8.14179.1000EA 2870 SEK
8.14179.1000
Disvaveldiklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Disvaveldiklorid
Formel: Cl₂S₂
MW: 135,04 g/mol
Kokpunkt: 138 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –76 °C
Densitet: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 118 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 10025-67-9
EINECS: 233-036-2
UN: 1828
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09143
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -76 °C
Molar Mass 135.04 g/mol
Boiling Point 138 °C
Vapor Pressure 14.7 hPa (20 °C)
Flash Point 4.2 - 32.5 %(V)
Refractive Index 130 °C
Explosion Limit 1.67 (20 °C, 589 nm)
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 390 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material