Ammoniumsulfat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01209.0050 1.01209.0500
1.01209.0050EA 1285.39 SEK
1.01209.0050 1.01209.0500
Ammoniumsulfat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Ammonium sulphate
Formel: (NH₄)₂SO₄
Smältpunkt: 336…339 °C
Densitet: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003391
CAS nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 754 g/l (20 °C)
Molar Mass 132.14 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.77 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O)