Ammoniumdivätefosfat 99.9% Spårmetallbas
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
193701000
193705000
193700025
ACRO193701000EA
645
SEK
ACRO193701000
ACRO193705000
ACRO193700025
Ammoniumdivätefosfat 99.9% Spårmetallbas
Ammoniumdivätefosfat
Formel:
NH₄H₂PO₄ MW: 115.03 g/mol Smältpunkt: 190 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003396 CAS nummer: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Merck Index: 13,00547 |
Specifikation testresultat
Appearance | White Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |