Ammoniumvätekarbonat 98%, ren
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: Ammonium bicarbonate
370930250 370930010 370930050
ACRO370930250EA 490 SEK
ACRO370930250 ACRO370930010 ACRO370930050
Ammoniumvätekarbonat 98%, ren
Ammoniumvätekarbonat
Formel: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Smältpunkt: 105 °C (dec.)
Densitet: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012138
CAS nummer: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
Anticaking agent ≤0.55 % (MgCO3)