Tris(2-methylphenyl)phosphine för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41817.0001
8.41817.0010
8.41817.0001EA
545
SEK
8.41817.0001
8.41817.0010
Tris(2-methylphenyl)phosphine för syntes, Sigma-Aldrich®
Formel:
C₂₁H₂₁P Kokpunkt: 187…192 °C (0,05 mmHg) |
MDL Number:
MFCD00008514 CAS nummer: 6163-58-2 EINECS: 228-193-9 |
Specifikation testresultat
Melting Point | 124 - 127 °C |
Molar Mass | 304.38 g/mol |
Boiling Point | 238 °C (15 hPa) |