Benzyltriethylammonium chloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10298.0100 8.10298.0500 8.10298.9040
8.10298.0100EA 688 SEK
8.10298.0100 8.10298.0500 8.10298.9040
Benzyltriethylammonium chloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Benzyltriethylammonium chloride
Formel: C₁₃H₂₂ClN
Smältpunkt: 190…192 °C
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011824
CAS nummer: 56-37-1
EINECS: 200-270-1
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 630 g/l (20 °C)
Melting Point 190 - 192 °C (decomposition)
Molar Mass 227.78 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 100 °C
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C