Tetrabutylammoniumvätesulfat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18858.0100 8.18858.0500 8.18858.9010
8.18858.0100EA 1070 SEK
8.18858.0100 8.18858.0500 8.18858.9010
Tetrabutylammoniumvätesulfat för syntes, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumvätesulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339.54 g/mol
Smältpunkt: 169…172 °C
Densitet: 1.01 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011637
CAS nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 168 - 174 °C
Molar Mass 339.54 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)