Tetrabutylammoniumvätesulfat 99% för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
420100100
420100500
420105000
ACRO420100100EA
4000
SEK
ACRO420100100
ACRO420100500
ACRO420105000
Tetrabutylammoniumvätesulfat 99% för HPLC
Tetrabutylammoniumvätesulfat
Formel:
(C₄H₉)₄NHSO₄ Smältpunkt: 168…172 °C Densitet: 1,01 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011637 CAS nummer: 32503-27-8 EINECS: 251-068-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
UV | (10 % in water) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Membrane filtration test | (10 % in water) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |