Acetyltiokolinjodid
Leverantör: Molekula
Fara
30138282-25G 30138282-5G
MOLE30138282-25GEA 0 SEK
MOLE30138282-25G MOLE30138282-5G
Acetyltiokolinjodid
Acetyltiokolinjodid
Formel: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Smältpunkt: 204 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00011819
CAS nummer: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&vid=c8a063af769022ab97d866f5f7547b476c5949a7&prid=web&clid=SAPDAM