Tetrabutylammonium fluoride trihydrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18164.0010 8.18164.0050 8.18164.0005
8.18164.0010EA 650 SEK
8.18164.0010 8.18164.0050 8.18164.0005
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Formel: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
MW: 315.51 g/mol
Smältpunkt: 62…63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00149981
CAS nummer: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 62 - 63 °C
Molar Mass 315.49 g/mol
Synonyms TBAF
Hill Formula C16H36FN * 3H2O
Chemical Formula (CH3CH2CH2CH2)4NF * 3H2O