Tetrametylammoniumklorid, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
TMACl, TMA
M-Clarity™ quality level = MQ100
74202-250G-F
74202-50G-F
74202-250G-FEA
3160
SEK
74202-250G-F
74202-50G-F
Tetrametylammoniumklorid, Supelco®
Tetrametylammoniumklorid
Formel:
(CH₃)₄NCl Smältpunkt: > 300 °C Densitet: 1,169 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: >100 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011628 CAS nummer: 75-57-0 EINECS: 200-880-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |