Tetrametylammoniumklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: TMACl, TMA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22156.0250 8.22156.1000 8.22156.9010 8.22156.5000
8.22156.0250EA 838 SEK
8.22156.0250 8.22156.1000 8.22156.9010 8.22156.5000
Tetrametylammoniumklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Tetrametylammoniumklorid
Formel: (CH₃)₄NCl
MW: 109,60 g/mol
Smältpunkt: > 300 °C
Densitet: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011628
CAS nummer: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 109.60 g/mol
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials