Tetraetylammoniumbromid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Tetrylammonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22147.0250 8.22147.1000 8.22147.0050
8.22147.0250EA 849 SEK
8.22147.0250 8.22147.1000 8.22147.0050
Tetraetylammoniumbromid för syntes, Sigma-Aldrich®
Tetraetylammoniumbromid
Formel: C₈H₂₀BrN
Smältpunkt: > 285 °C
Densitet: 1,43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011825
CAS nummer: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 2795 g/l (25 °C)
Melting Point 285 °C
Molar Mass 210.16 g/mol
Density 1.397 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)