Tetrabutylammoniumbromid ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18839.0250
8.18839.0010
8.18839.0250EA
1440
SEK
8.18839.0250
8.18839.0010
Tetrabutylammoniumbromid ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium bromide
Formel:
C₁₆H₃₆BrN Smältpunkt: 100…103 °C Densitet: 1,148 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011633 CAS nummer: 1643-19-2 EINECS: 216-699-2 |
Specifikation testresultat
Assay (argentometric) | ≥ 99.0 % |
Identity (IR) | passes test |
Molar Mass | 322.37 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Density | 1.15 g/cm3 |