Tetraethylammonium tetrafluoroborate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Tetrylammonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18246.0025 8.18246.0100
8.18246.0025EA 941 SEK
8.18246.0025 8.18246.0100
Tetraethylammonium tetrafluoroborate för syntes, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Formel: C₈H₂₀BF₄N
MW: 217.06 g/mol
Smältpunkt: 365…368 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011827
CAS nummer: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
UN: 2811
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 365 - 368 °C
Molar Mass 217.06 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Hill Formula C8H20BF4N
Chemical Formula (C2H5)4NBF4