Trifenylfosfit för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00551.0100 8.00551.1000
8.00551.0100EA 442 SEK
8.00551.0100 8.00551.1000
Trifenylfosfit för syntes, Sigma-Aldrich®
Trifenylfosfit
Formel: C₁₈H₁₅O₃P
MW: 310.29 g/mol
Kokpunkt: 360
Smältpunkt: 22…25 °C
Densitet: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 188
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003032
CAS nummer: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 22 - 25 °C
Molar Mass 310.29 g/mol
Boiling Point 360 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
Refractive Index 1.5903 (20 °C, 589 nm)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (200 g/l, H2O, 20 °C)