Trimethyl phosphite för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
TMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00553.0100
8.00553.0500
8.00553.0100EA
478
SEK
8.00553.0100
8.00553.0500
Trimethyl phosphite för syntes, Sigma-Aldrich®
Trimethyl phosphite
Formel:
C₃H₉O₃P MW: 124,08 g/mol Kokpunkt: 111 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –77,8 °C Densitet: 1,042 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 50 °C |
MDL Number:
MFCD00008350 CAS nummer: 121-45-9 EINECS: 204-471-5 UN: 2329 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Melting Point | -78 °C |
Molar Mass | 124.08 g/mol |
Boiling Point | 112 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 28 hPa (20 °C) |
Flash Point | 28 °C |
Refractive Index | 1.408 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 5.2 - 61.2 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 250 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |