Triethyl phosphite ≥97.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00549.0100 8.00549.0500 8.00549.5000C
8.00549.0100EA 375 SEK
8.00549.0100 8.00549.0500 MERC8.00549.5000C
Triethyl phosphite ≥97.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Triethyl phosphite
Formel: C₆H₁₅O₃P
MW: 166.16 g/mol
Kokpunkt: 156
Smältpunkt: 51
Densitet: 0.9643 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 52
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009084
CAS nummer: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
UN: 2323
ADR: 3 III
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point ⁻112 °C
Molar Mass 166.16 g/mol
Boiling Point 156 - 158 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 6 hPa (20 °C)
Flash Point 52 °C
Refractive Index 1,4133 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3,75 - 42,5 %(V)
Density 0,956 g/cm³ (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 250 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid