Trifenylfosfat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Triphenylphosphate, TPP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21197.0100 8.21197.1000
8.21197.0100EA 510 SEK
8.21197.0100 8.21197.1000
Trifenylfosfat för syntes, Sigma-Aldrich®
Trifenylfosfat
Formel: C₁₈H₁₅O₄P
MW: 326.29 g/mol
Kokpunkt: 412
Smältpunkt: 50…51 °C
Densitet: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 223
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003031
CAS nummer: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN: 3077
Merck Index: 12,09872
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.0019 g/l (25 °C)
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 326.28 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 220 °C (5 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 230 °C
Ignition Point 500 °C