Trimetylfosfat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Trimethylphosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21184.0100 8.21184.0500 8.21184.2500
8.21184.0100EA 570 SEK
8.21184.0100 8.21184.0500 8.21184.2500
Trimetylfosfat för syntes, Sigma-Aldrich®
Trimetylfosfat
Formel: C₃H₉O₄P
MW: 140,08 g/mol
Kokpunkt: 197,2 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –46 °C
Densitet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008348
CAS nummer: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point -46 °C
Molar Mass 140.08 g/mol
Boiling Point 197 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.133 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.3967 (20 °C)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)