Trimetylfosfat ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Trimethylphosphate
A10595.36
A10595.0E
A10595.36EA
1525
SEK
A10595.36
A10595.0E
Trimetylfosfat ≥98%
Trimetylfosfat
Purity: 98+%
CAS No.: 512-56-1
Molecular Formula: C3H9O4P
Formula Weight: 140.08
Flash Point:
Formel:
C₃H₉O₄P MW: 140,08 g/mol Kokpunkt: 196…198 °C Smältpunkt: –46 °C Densitet: 1,213 Flampunkt: >150 °C (302 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008348 CAS nummer: 512-56-1 EINECS: 208-144-8 |