Trietylfosfat
Leverantör: EHRENSTORFER
Varning
C17835500
EHERC17835500EA 930 SEK
EHERC17835500
Trietylfosfat
Trietylfosfat
Formel: C₆H₁₅O₄P
MW: 182.16 g/mol
Kokpunkt: 215
Smältpunkt: –57 °C
Densitet: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 116
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009077
CAS nummer: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806