Triisobutyl phosphate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18606.0100 8.18606.0500 8.18606.1000
8.18606.0100EA 270 SEK
8.18606.0100 8.18606.0500 8.18606.1000
Triisobutyl phosphate för syntes, Sigma-Aldrich®
Triisobutyl phosphate
Formel: C₁₂H₂₇O₄P
MW: 266,32 g/mol
Kokpunkt: 261 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,985 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 126-71-6
EINECS: 204-798-3
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.26 g/l (20 °C)
Molar Mass 266.32 g/mol
Boiling Point 272 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure 2 hPa (103 °C)
Flash Point 133 °C DIN 51758
Density 0.965 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C DIN 51794