Vismut(III)oxid, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01862.9025
1.01862.1000
1.01862.9025EA
0
SEK
1.01862.9025
1.01862.1000
Vismut(III)oxid, Supelco®
Vismut(III)oxid
Formel:
BiO₃ Kokpunkt: 1890 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 825 °C Densitet: 8,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003462 CAS nummer: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 13,01273 |
Specifikation testresultat
Melting Point | 820 °C |
Molar Mass | 465.95 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1890 °C |
Density | 8.93 g/cm3 (20 °C) |