Antimontrioxid ≥99.999%, Puratronic®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
10641.06
10641.14
10641.22
10641.18
10641.06EA
1300
SEK
10641.06
10641.14
10641.22
10641.18
Antimontrioxid ≥99.999%, Puratronic®
Formel:
O₃Sb₂ Kokpunkt: 1550 °C (subl.) Smältpunkt: 656 °C Densitet: 5,67 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011214 CAS nummer: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,711 |