Hexamethyldisilane för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18889.0010
8.18889.0050
8.18889.0010EA
920
SEK
8.18889.0010
8.18889.0050
Hexamethyldisilane för syntes, Sigma-Aldrich®
Hexamethyldisilane
Formel:
C₆H₁₈Si₂ MW: 146,38 g/mol Kokpunkt: 112 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 13…15 °C Densitet: 0,729 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00008258 CAS nummer: 1450-14-2 EINECS: 215-911-0 UN: 1993 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 13 - 15 °C |
Molar Mass | 146.37 g/mol |
Boiling Point | 110 - 112 °C |
Flash Point | -6 °C |
Refractive Index | 1.4207 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.73 g/cm3 (20 °C) |