Bromotrimethylsilane för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14324.0010 8.14324.0100
8.14324.0010EA 707 SEK
8.14324.0010 8.14324.0100
Bromotrimethylsilane för syntes, Sigma-Aldrich®
Bromotrimethylsilane
Formel: C₃H₉BrSi
Kokpunkt: 79 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –43 °C
Densitet: 1,1895 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000048
CAS nummer: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 153.09 g/mol
Boiling Point 79 °C
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.4211 (25 °C, 589 nm)
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)