Dioctyltin oxide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Di-n-octyltin oxide, Dioctyloxostannane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03544.0100
8.03544.0025
8.03544.0100EA
1680
SEK
8.03544.0100
8.03544.0025
Dioctyltin oxide för syntes, Sigma-Aldrich®
Dioctyltin oxide
Formel:
C₁₆H₃₄OSn Kokpunkt: 230 °C (1013 hPa) Densitet: 1,2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00013839 CAS nummer: 870-08-6 EINECS: 212-791-1 UN: 3146 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Molar Mass | 361.15 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 230 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 70 °C |
Ignition Point |