Dibutyltin oxide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03539.0005 8.03539.0250 8.03539.9025
8.03539.0005EA 310 SEK
8.03539.0005 8.03539.0250 8.03539.9025
Dibutyltin oxide för syntes, Sigma-Aldrich®
Dibutyltin oxide
Formel: C₈H₁₈OSn
MW: 248.94 g/mol
Smältpunkt: > 300 °C
Densitet: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001992
CAS nummer: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.004 g/l (20 °C)
Molar Mass 248.94 g/mol
Bulk Density 650 - 750 kg/m3
Boiling Point 300 °C decomposes
Density 1.5 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 525 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material