Diklordimetylsilan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03452.0250 8.03452.1000
8.03452.0250EA 343 SEK
8.03452.0250 8.03452.1000
Diklordimetylsilan för syntes, Sigma-Aldrich®
Diklordimetylsilan
Formel: C₂H₆Cl₂Si
MW: 129.06 g/mol
Kokpunkt: 70
Smältpunkt: –76 °C
Densitet: 1.0745 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –16 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000491
CAS nummer: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3 (8) II
REACH: 01-2119437250-51
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -76 °C
Molar Mass 129.06 g/mol
Boiling Point 70 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 200 hPa (20 °C)
Flash Point -5 °C
Refractive Index 1.4038 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.75 - 48.5 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 425 °C